4'-Ethynylacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
390580010 390580050
ACRO390580010EA 2050 NOK
ACRO390580010 ACRO390580050
4'-Ethynylacetophenone 98%
4'-Ethynylacetophenone
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,173 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04974025
CAS-nummer: 42472-69-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %