Kaliumfluorid 40% (w/w) on alumina
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
390810250 390811000
ACRO390810250EA 1350 NOK
ACRO390810250 ACRO390811000
Kaliumfluorid 40% (w/w) on alumina
Potassium fluoride
Formel: KF
Kokepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Tetthet: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
FN: 1812
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)