3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050 390780250
ACRO390780050EA 1425 NOK
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Tetthet: 1,012 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041687
CAS-nummer: 23418-85-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %