4-Iodobenzaldehyde 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
392060010 392060050
ACRO392060010EA 2150 NOK
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldehyde 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039576
CAS-nummer: 15164-44-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %