Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 855 NOK
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Smeltepunkt: 183…187 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00185147
CAS-nummer: 2789-89-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %