2-Brom-6-metylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 250 NOK
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Brom-6-metylpyridin 97%
2-Brom-6-metylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 102…103 °C (20 mmHg)
Tetthet: 1,512 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040743
CAS-nummer: 5315-25-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %