4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 2150 NOK
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formel: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33 g/mol
Smeltepunkt: 129…133 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00145131
CAS-nummer: 4181-05-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %