Titanium(IV) bromide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Titanium tetrabromide
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 675 NOK
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titanium(IV) bromide 98%
Titanium(IV) bromide
Formel: Br₄Ti
MW: 367,5 g/mol
Kokepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 39 °C
Tetthet: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011265
CAS-nummer: 7789-68-6
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %