4-Amino-m-anisic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010 391460050
ACRO391460010EA 940 NOK
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 186…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016539
CAS-nummer: 2486-69-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %