4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010 391570050
ACRO391570010EA 1325 NOK
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Smeltepunkt: 165…172 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318113
CAS-nummer: 68162-47-0
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %