Indole-5-carbaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 580 NOK
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093664
CAS-nummer: 1196-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %