di-Ammoniumtiosulfat 96%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
391660025 391660100 391665000
ACRO391660025EA 1675 NOK
ACRO391660025 ACRO391660100 ACRO391665000
di-Ammoniumtiosulfat 96%, ren
di-Ammoniumtiosulfat
Formel: H₈N₂O₃S₂
MW: 148.21 g/mol
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015965
CAS-nummer: 7783-18-8
Merck Indeks: 13,00565
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %