1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethylene Glycol Bis(2-iodoethyl) Ether
391690050 391690250
ACRO391690050EA 665 NOK
ACRO391690050 ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilised
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formel: C₆H₁₂I₂O₂
MW: 369,97 g/mol
Tetthet: 2,028 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075008
CAS-nummer: 36839-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper