(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloropropyltriethoxysilane, Triethoxy(3-chloropropyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propylchloride
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 2200 NOK
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 240,8 g/mol
Kokepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,004 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00018985
CAS-nummer: 5089-70-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %