Trisodium citrate, vannfri 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO391970025EA 3375 NOK
ACRO391970025 ACRO391975000 ACRO391971000
Trisodium citrate, vannfri 98%, ren
Trisodium citrate
Formel: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258,07 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Flash punkt: 290 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012462
CAS-nummer: 68-04-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %