3-Iodobenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 1250 NOK
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Smeltepunkt: 57…60 °C
MDL nummer: MFCD00039573
CAS-nummer: 696-41-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %