4-Iodobiphenyl 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
392390010 392390050
ACRO392390010EA 485 NOK
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Iodobiphenyl 97+%
4-Iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Kokepunkt: 320 °C
Smeltepunkt: 113 °C
Tetthet: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00019028
CAS-nummer: 1591-31-7
FN: 3077
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %