3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 570 NOK
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 76 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,549 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082592
CAS-nummer: 3430-22-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %