3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
392410010 392410050
ACRO392410010EA 1325 NOK
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Formel: C₈H₆O
Tetthet: 1,803 g/cm³
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078347
CAS-nummer: 10401-11-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %