5-Methylsalicylaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
392630010 392630050
ACRO392630010EA 595 NOK
ACRO392630010 ACRO392630050
5-Methylsalicylaldehyde 99%
5-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 54…57 °C
Tetthet: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00274297
CAS-nummer: 613-84-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %