3-Methoxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
393080050 393080250
ACRO393080050EA 2125 NOK
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 65 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,083 g/cm³
Flash punkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00673022
CAS-nummer: 7295-76-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %