2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromobenzaldehyde Ethylene Acetal
393220010 393220050
ACRO393220010EA 710 NOK
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318950
CAS-nummer: 10602-01-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %