3-Furaldehyde 98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Furan-3-carbaldehyde
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 445 NOK
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% stabilised
3-Furaldehyde
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010424
CAS-nummer: 498-60-2
FN: 1199
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT