1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 575 NOK
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
1,3-Dimethylbarbituric acid
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.14 g/mol
Smeltepunkt: 122…125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006675
CAS-nummer: 769-42-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %