2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
393830050 393830250
ACRO393830050EA 1275 NOK
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 137…138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179453
CAS-nummer: 380430-53-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure