4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 900 NOK
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Smeltepunkt: 148…161 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02684315
CAS-nummer: 208399-66-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %