5-Bromopicolinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 375 NOK
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00234149
CAS-nummer: 30766-11-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %