(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 310 NOK
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00046546
CAS-nummer: 18698-96-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %