2-Phenylthiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
394370010 394370050
ACRO394370010EA 805 NOK
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00272327
CAS-nummer: 1826-11-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %