4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
397550050 397550250
ACRO397550050EA 1150 NOK
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formel: C₄H₆N₄O
MW: 126.12 g/mol
Smeltepunkt: 164…170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02181040
CAS-nummer: 360-97-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %