4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 680 NOK
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Kokepunkt: 250…260 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 93…96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075602
CAS-nummer: 2075-45-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %