1,2-Diklorbenzen, extra dry 98+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
396960010 396961000
396960010.EA 2675 NOK
396960010. 396961000.
1,2-Diklorbenzen, extra dry 98+%, AcroSeal®
1,2-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kokepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
FN: 1591
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %