1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Imidazole-4-carboxylic acid
397110010 397110050
ACRO397110010EA 1200 NOK
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Smeltepunkt: 242…244 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082203
CAS-nummer: 1072-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %