2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050 397130250
ACRO397130050EA 1550 NOK
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formel: C₆H₂N₂O₃
MW: 150,09 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00179418
CAS-nummer: 4744-50-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %