Bis(2-metoksyetyl)eter, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
397210010 397211000
397210010.EA 5600 NOK
397210010. 397211000.
Bis(2-metoksyetyl)eter, extra dry 99+%, AcroSeal®
Bis(2-metoksyetyl)eter
Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 0,937 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
FN: 3271
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %