Cyclopentyl isocyanate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
397370010 397370050
ACRO397370010EA 740 NOK
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentyl isocyanate 97%
Cyclopentyl isocyanate
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Kokepunkt: 147 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,986 g/cm³
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093695
CAS-nummer: 4747-71-1
FN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %