5-Fluorosalicylaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 1700 NOK
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
5-Fluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Smeltepunkt: 82…85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01090997
CAS-nummer: 347-54-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure