2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
397770010 397770050
ACRO397770010EA 680 NOK
ACRO397770010 ACRO397770050
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03094998
CAS-nummer: 444120-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %