Dimetylsulfoksid 99.8+% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
397600010 397600025
ACRO397600010EA 1900 NOK
ACRO397600010 ACRO397600025
Dimetylsulfoksid 99.8+% for HPLC
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %