Syklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pentamethylene
397680010 397681000
397680010.EA 1825 NOK
397680010. 397681000.
Syklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Syklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –94 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: –7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001356
CAS-nummer: 287-92-3
FN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %