1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 305 NOK
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formel: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Kokepunkt: 89…91 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,911 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038531
CAS-nummer: 460-37-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %