(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
397880050 397880250
ACRO397880050EA 1325 NOK
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Kokepunkt: 163 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798261
CAS-nummer: 66211-46-9
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %