3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 695 NOK
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Smeltepunkt: 80…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01863558
CAS-nummer: 218301-22-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure