3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010 398080050
ACRO398080010EA 1825 NOK
ACRO398080010 ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Smeltepunkt: 80…83 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05864506
CAS-nummer: 70201-43-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure