6-Fluoroveratraldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 625 NOK
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00061108
CAS-nummer: 71924-62-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %