N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-BOC-p-phenylenediamine, tert-Butyl (4-aminophenyl)carbamate, 4-(Boc-amino)aniline, N-Boc-1,4-phenylenediamine, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate
398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 685 NOK
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,26 g/mol
Smeltepunkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043022
CAS-nummer: 71026-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %