6-Chloronicotinonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 485 NOK
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Kokepunkt: 107 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 113…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00084941
CAS-nummer: 33252-28-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %