2-Amino-m-cresol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
398410050 398410250
ACRO398410050EA 1075 NOK
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075082
CAS-nummer: 2835-97-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %