4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
398700010 398700050
ACRO398700010EA 380 NOK
ACRO398700010 ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Smeltepunkt: 167…170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00052832
CAS-nummer: 2587-02-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %