Azetidine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Azetidine HCl
398730010 398730050
ACRO398730010EA 1150 NOK
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN
MW: 93,56 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Flash punkt: 152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191762
CAS-nummer: 36520-39-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %